2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909013-1G OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA 139 EUR
APOSOR909013-1G APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09910033
CAS nummer: 127980-46-5