2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 263 EUR
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Formule: C₈H₈BrNO·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00193063
CAS nummer: 61858-39-7