Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 5-cyclopropyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
OR909061-1G OR909061-25G OR909061-5G
APOSOR909061-1GEA 58.4 EUR
APOSOR909061-1G APOSOR909061-25G APOSOR909061-5G
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate 96%
Methyl 5-cyclopropylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11855888
CAS nummer: 1150164-05-8