5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909141-1G OR909141-5G
APOSOR909141-1GEA 220 EUR
APOSOR909141-1G APOSOR909141-5G
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 98%
5-Ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Formule: C₁₁H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261011
CAS nummer: 4600-82-2