1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909248-1G OR909248-5G
APOSOR909248-1GEA 0 EUR
APOSOR909248-1G APOSOR909248-5G
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid 97%
1-(4-Bromophenyl)cyclopentanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₃BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00455267
CAS nummer: 143328-24-9