1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909253-1G OR909253-5G
APOSOR909253-1GEA 0 EUR
APOSOR909253-1G APOSOR909253-5G
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₉ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07374435
CAS nummer: 122143-19-5