4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 107 EUR
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₇BrN₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14658056
CAS nummer: 957345-28-7