3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909281-1G OR909281-5G
APOSOR909281-1GEA 220 EUR
APOSOR909281-1G APOSOR909281-5G
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole 97%
3-t-Butyl-1-(2-hydroxyethyl)pyrazole
Formule: C₉H₁₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17214256
CAS nummer: 1255574-70-9