1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909288-1G OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA 255 EUR
APOSOR909288-1G APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Formule: C₉H₁₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03064901
CAS nummer: 5382-30-9