N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909293-1G OR909293-250MG
APOSOR909293-1GEA 577 EUR
APOSOR909293-1G APOSOR909293-250MG
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline 95%
N,4-Dimethyl-2-nitroaniline
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07437778
CAS nummer: 4600-08-2