N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909318-1G OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA 146 EUR
APOSOR909318-1G APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₆H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143555
CAS nummer: 132911-42-3