N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909319-1G
OR909319-5G
APOSOR909319-1GEA
169
EUR
APOSOR909319-1G
APOSOR909319-5G
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl 1-methylpyrrole-2-carboxamide
Formule:
C₇H₁₀N₂O Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18087709 CAS nummer: 7151-19-1 |