N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909320-1G OR909320-25G OR909320-5G
APOSOR909320-1GEA 110 EUR
APOSOR909320-1G APOSOR909320-25G APOSOR909320-5G
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138.167 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143556
CAS nummer: 156741-80-9