N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 125 EUR
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₈H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15143557
CAS nummer: 1215206-52-2