N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(tert-Butyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 129 EUR
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Formule: C₉H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16618952
CAS nummer: 1228957-04-7