2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909396-1G OR909396-25G OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA 125 EUR
APOSOR909396-1G APOSOR909396-25G APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-propoxypyridine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981543
CAS nummer: 1330750-35-0