2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909397-1G OR909397-25G OR909397-5G
APOSOR909397-1GEA 125 EUR
APOSOR909397-1G APOSOR909397-25G APOSOR909397-5G
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine
Formule: C₁₀H₁₅NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981544
CAS nummer: 1330750-22-5