7-Chloro-benzofuran 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Chlorobenzofuran
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 55.5 EUR
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Formule: C₈H₅ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18207570
CAS nummer: 24410-55-7