5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909407-1G OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA 155 EUR
APOSOR909407-1G APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Formule: C₈H₅ClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10699415
CAS nummer: 23145-05-3