1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909413-10G OR909413-1G OR909413-5G
APOSOR909413-10GEA 760 EUR
APOSOR909413-10G APOSOR909413-1G APOSOR909413-5G
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one 98%
1-(3-Chlorophenyl)pyrrolidin-2-one
Formule: C₁₀H₁₀ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00522616
CAS nummer: 24051-35-2