1,5,6,7-Tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909419-1G OR909419-5G
APOSOR909419-1GEA 220 EUR
APOSOR909419-1G APOSOR909419-5G
1,5,6,7-Tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 98%
1,5,6,7-Tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one
Formule: C₈H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09342899
CAS nummer: 88499-85-8