1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909424-1G
OR909424-25G
OR909424-5G
APOSOR909424-1GEA
110
EUR
APOSOR909424-1G
APOSOR909424-25G
APOSOR909424-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Formule:
C₁₂H₁₇NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD20231456 CAS nummer: 5181-06-6 |