1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909488-10G OR909488-1G OR909488-5G
APOSOR909488-10GEA 760 EUR
APOSOR909488-10G APOSOR909488-1G APOSOR909488-5G
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Formule: C₁₀H₁₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02707887
CAS nummer: 77557-01-8