2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 220 EUR
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formule: C₆H₈ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00129722
CAS nummer: 31058-81-8