2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909509-10G OR909509-1G OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA 760 EUR
APOSOR909509-10G APOSOR909509-1G APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Formule: C₇H₁₁N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375035
CAS nummer: 57054-82-7