N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909540-1G OR909540-5G
APOSOR909540-1GEA 271 EUR
APOSOR909540-1G APOSOR909540-5G
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Formule: C₈H₁₂ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16712456
CAS nummer: 66229-56-9