6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 577 EUR
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Formule: C₉H₉NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17212483
CAS nummer: 99286-44-9