4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909556-1G OR909556-25G OR909556-5G
APOSOR909556-1GEA 146 EUR
APOSOR909556-1G APOSOR909556-25G APOSOR909556-5G
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile 95%
4-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)benzonitrile
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07345520
CAS nummer: 167833-93-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable