Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909559-1G OR909559-5G
APOSOR909559-1GEA 169 EUR
APOSOR909559-1G APOSOR909559-5G
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl 1-ethylpyrrole-2-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13174842
CAS nummer: 73058-14-7