N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909573-1G OR909573-25G OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA 146 EUR
APOSOR909573-1G APOSOR909573-25G APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Formule: C₁₃H₁₂N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09063237
CAS nummer: 204142-42-7