4-Benzylmorpholine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909577-10G OR909577-1G OR909577-5G
APOSOR909577-10GEA 199 EUR
APOSOR909577-10G APOSOR909577-1G APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00090503
CAS nummer: 10316-00-4