2-Propanoyl-3-picoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909599-1G OR909599-5G
APOSOR909599-1GEA 220 EUR
APOSOR909599-1G APOSOR909599-5G
2-Propanoyl-3-picoline 96%
2-Propanoyl-3-picoline
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16087790
CAS nummer: 917872-34-5