2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909600-10G OR909600-1G OR909600-5G
APOSOR909600-10GEA 760 EUR
APOSOR909600-10G APOSOR909600-1G APOSOR909600-5G
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
2-Isobutanoyl-3-picoline
Formule: C₁₀H₁₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16087791
CAS nummer: 1247742-50-2