2-Pentanoyl-3-picoline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909610-1G OR909610-5G
APOSOR909610-1GEA 220 EUR
APOSOR909610-1G APOSOR909610-5G
2-Pentanoyl-3-picoline 96%
2-Pentanoyl-3-picoline
Formule: C₁₁H₁₅NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16820170
CAS nummer: 1249752-31-5