2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909617-1G OR909617-5G
APOSOR909617-1GEA 220 EUR
APOSOR909617-1G APOSOR909617-5G
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11036616
CAS nummer: 136764-92-6