5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909620-1G OR909620-250MG
APOSOR909620-1GEA 438 EUR
APOSOR909620-1G APOSOR909620-250MG
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Formule: C₉H₁₀N₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04448825
CAS nummer: 73351-87-8