Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909642-1G OR909642-5G
APOSOR909642-1GEA 99.3 EUR
APOSOR909642-1G APOSOR909642-5G
Oxazolo[4,5-b]pyridine 96%
Oxazolo[4,5-b]pyridine
Formule: C₆H₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13175183
CAS nummer: 273-97-2