3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909649-1G OR909649-5G
APOSOR909649-1GEA 220 EUR
APOSOR909649-1G APOSOR909649-5G
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea 97%
3-(2-Chloroacetyl)-1-cyclopropylurea
Formule: C₆H₉ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06347921
CAS nummer: 771499-64-0