1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909656-1G OR909656-5G
APOSOR909656-1GEA 169 EUR
APOSOR909656-1G APOSOR909656-5G
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride 98%
1-Propylpyrazol-4-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N₃·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22666476
CAS nummer: 1390654-83-7