1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: tert-Butyl 3-acetylpiperidine-1-carboxylate
OR909709-1G OR909709-5G
APOSOR909709-1GEA 27.8 EUR
APOSOR909709-1G APOSOR909709-5G
1-Boc-3-acetyl-piperidine 97%
1-Boc-3-acetyl-piperidine
Formule: C₁₂H₂₁NO₃
MW: 227.3 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09953372
CAS nummer: 858643-92-2