2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909717-10G OR909717-1G OR909717-5G
APOSOR909717-10GEA 760 EUR
APOSOR909717-10G APOSOR909717-1G APOSOR909717-5G
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine 98%
2-Methyl-5-(4-methylphenyl)pyrazol-3-amine
Formule: C₁₁H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06637391
CAS nummer: 126417-86-5