1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909719-10G OR909719-1G OR909719-5G
APOSOR909719-10GEA 906 EUR
APOSOR909719-10G APOSOR909719-1G APOSOR909719-5G
1-(Methoxymethyl)pyrrole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrrole
Formule: C₆H₉NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12923696
CAS nummer: 76322-78-6