4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4-Bromo-1-(methoxymethyl)-1H-pyrazole
OR909723-1G OR909723-5G
APOSOR909723-1GEA 220 EUR
APOSOR909723-1G APOSOR909723-5G
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole 98%
4-Bromo-1-(methoxymethyl)pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18324047
CAS nummer: 1071200-42-4