1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909734-1G OR909734-250MG
APOSOR909734-1GEA 366 EUR
APOSOR909734-1G APOSOR909734-250MG
1-(Methoxymethyl)pyrazole 98%
1-(Methoxymethyl)pyrazole
Formule: C₅H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21195618
CAS nummer: 125001-10-7