5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909744-1G OR909744-5G
APOSOR909744-1GEA 141 EUR
APOSOR909744-1G APOSOR909744-5G
5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one 96%
5-Cyclopropyl-2-methyl-1H-pyrazol-3-one
Formule: C₇H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD21667125
CAS nummer: 199125-21-8