5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909754-10G
OR909754-1G
OR909754-5G
APOSOR909754-10GEA
651
EUR
APOSOR909754-10G
APOSOR909754-1G
APOSOR909754-5G
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine 98%
5-(Piperidin-1-yl)pyridin-2-amine
Formule:
C₁₀H₁₅N₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD10009548 CAS nummer: 94924-94-4 |