tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: tert-Butyl (2-chloroethyl)(methyl)carbamate
OR909760-1G OR909760-5G OR909760-10G
APOSOR909760-1GEA 132 EUR
APOSOR909760-1G APOSOR909760-5G APOSOR909760-10G
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate 96%
tert-Butyl N-(2-chloroethyl)-N-methylcarbamate
Formule: C₈H₁₆ClNO₂
MW: 193.671 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20624610
CAS nummer: 220074-38-4