6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR909801-1G OR909801-5G
APOSOR909801-1GEA 114 EUR
APOSOR909801-1G APOSOR909801-5G
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride 97%
6-Bromo-N-ethylpyridin-2-amine hydrochloride
Formule: C₇H₉BrN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12198831
CAS nummer: 724770-74-5