6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR909804-1G OR909804-250MG
APOSOR909804-1GEA 366 EUR
APOSOR909804-1G APOSOR909804-250MG
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one 98%
6-Hydroxy-2-methylquinazolin-4(3H)-one
Formule: C₉H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01685973
CAS nummer: 1882-77-5