6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR909809-100G OR909809-25G OR909809-5G
APOSOR909809-100GEA 912 EUR
APOSOR909809-100G APOSOR909809-25G APOSOR909809-5G
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride 97%
6-Bromo-2-propylaminopyridine hydrochloride
Formule: C₈H₁₁BrN₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12756445
CAS nummer: 1150271-22-9